2,2,6,6-Tetrametilpiperidin-4-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6938-100G OR6938-1KG OR6938-50G
APOSOR6938-100GEA 24.8 EUR
APOSOR6938-100G APOSOR6938-1KG APOSOR6938-50G
2,2,6,6-Tetrametilpiperidin-4-ol 98%
2,2,6,6-Tetrametilpiperidin-4-ol
Formula: C₉H₁₉NO
Pto. Ebullición: 212…215 °C
Pto. de fusión: 129…133 °C
Densidad: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005983
Núm. CAS: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
UN: 3259
ADR: 8,III