Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6939-250MG
OR6939-100MG
APOSOR6939-250MGEA
87
EUR
APOSOR6939-250MG
APOSOR6939-100MG
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Methyl-8-hydroxy-1-naphthoate
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ MW: 202,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00665832 Núm. CAS: 5247-86-9 |