1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane, 4-Piperidone ethyleneketal
OR6940-100G OR6940-25G OR6940-5G
APOSOR6940-100GEA 126 EUR
APOSOR6940-100G APOSOR6940-25G APOSOR6940-5G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.186 g/mol
Pto. Ebullición: 99…100 °C/14mmHg
Densidad: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005976
Núm. CAS: 177-11-7
EINECS: 205-868-6