1-Bencil-4-piperidona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
OR6943-100G OR6943-25G OR6943-500G
APOSOR6943-100GEA 39.3 EUR
APOSOR6943-100G APOSOR6943-25G APOSOR6943-500G
1-Bencil-4-piperidona 98%
1-Bencil-4-piperidona
Formula: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Pto. Ebullición: 248 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006192
Núm. CAS: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4