4-Piperidone monohydrate hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6945-100G OR6945-25G
APOSOR6945-100GEA 132 EUR
APOSOR6945-100G APOSOR6945-25G
4-Piperidone monohydrate hydrochloride 97%
4-Piperidone monohydrate hydrochloride
Formula: C₅H₉NO·xHCl·yH₂O
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012776
Núm. CAS: 40064-34-4
EINECS: 254-779-9