2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidona clorhidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-azacyclohexanone hydrochloride, Triacetonamine hydrochloride
OR6946-100G OR6946-250G OR6946-25G OR6946-50G
APOSOR6946-100GEA 219 EUR
APOSOR6946-100G APOSOR6946-250G APOSOR6946-25G APOSOR6946-50G
2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidona clorhidrato 97%
2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidona clorhidrato
Formula: C₉H₁₈ClNO
MW: 191.7 g/mol
Pto. de fusión: 198 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012768
Núm. CAS: 33973-59-0
EINECS: 251-769-6