4-Cloropiridina clorhidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloropyridinium chloride
OR6949-25G OR6949-5G OR6949-100G
APOSOR6949-25GEA 21.9 EUR
APOSOR6949-25G APOSOR6949-5G APOSOR6949-100G
4-Cloropiridina clorhidrato 97%
4-Cloropiridina clorhidrato
Formula: C₅H₅Cl₂N
Pto. de fusión: 210 °C (subl.)
Pto. de inflamación: 198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012829
Núm. CAS: 7379-35-3
EINECS: 230-946-1