1-Cloro-2-(metilsulfonil)benceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-2-(methylsulphonyl)benzene
OR6950-1G OR6950-25G OR6950-5G
APOSOR6950-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6950-1G APOSOR6950-25G APOSOR6950-5G
1-Cloro-2-(metilsulfonil)benceno 99%
1-Cloro-2-(metilsulfonil)benceno
Formula: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Pto. de fusión: 91,5…92.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 17482-05-2