1-Bromo-2-(metilsulfonil)benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromophenyl Methyl sulphone, 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzene
OR6951-10G OR6951-1G OR6951-25G
APOSOR6951-10GEA 125 EUR
APOSOR6951-10G APOSOR6951-1G APOSOR6951-25G
1-Bromo-2-(metilsulfonil)benceno 98%
1-Bromo-2-(metilsulfonil)benceno
Formula: C₇H₇BrO₂S
Pto. de fusión: 106…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368924
Núm. CAS: 33951-33-6