1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
OR6965-100G OR6965-25G OR6965-5G
APOSOR6965-100GEA 154 EUR
APOSOR6965-100G APOSOR6965-25G APOSOR6965-5G
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
1-bromo-2,4-dimethyl-5-nitrobenzene
Formula: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.061 g/mol
Pto. de fusión: 55…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075824
Núm. CAS: 69383-59-1