5-Nitro-2,4-xylidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6966-1G OR6966-25G OR6966-5G
APOSOR6966-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6966-1G APOSOR6966-25G APOSOR6966-5G
5-Nitro-2,4-xylidine
5-Nitro-2,4-xylidine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025199
Núm. CAS: 2124-47-2