3-Clorosalicilaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cloro-2-hidroxibenzaldehído
OR6968-1G OR6968-500MG
APOSOR6968-1GEA 69.6 EUR
APOSOR6968-1G APOSOR6968-500MG
3-Clorosalicilaldehído 98%
3-Clorosalicilaldehído
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Pto. de fusión: 52…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973581
Núm. CAS: 1927-94-2