3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6969-1G OR6969-25G OR6969-5G
APOSOR6969-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6969-1G APOSOR6969-25G APOSOR6969-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde 97%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C11H14O2
Pto. Ebullición: 78…79 °C/1mmHg
Densidad: 1,041 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00778877
Núm. CAS: 24623-65-2