3-Methylsalicylaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6976-25G OR6976-100G
APOSOR6976-25GEA 92.8 EUR
APOSOR6976-25G APOSOR6976-100G
3-Methylsalicylaldehyde
3-Methylsalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 209 °C
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,123 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040798
Núm. CAS: 824-42-0