2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Methylsulphonyl)indoline
OR6977-1G
APOSOR6977-1GEA 60.9 EUR
APOSOR6977-1G
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole 95%
2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-(1H)-indole
Formula: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,26 g/mol
Pto. de fusión: 129…131 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01319203
Núm. CAS: 387350-92-7