4-Bromosalicilaldehído

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Bromo-2-hidroxibenzaldehído

OR6981-5G OR6981-1G OR6981-25G
APOSOR6981-5GEA 37.7 EUR
APOSOR6981-5G APOSOR6981-1G APOSOR6981-25G
4-Bromosalicilaldehído
4-Bromosalicilaldehído
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Pto. de fusión: 50…54 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06252606
Núm. CAS: 22532-62-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR