2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Carboxypyridin-6-yl)malondialdehyde
OR6983-1G OR6983-5G OR6983-25G
APOSOR6983-1GEA 136 EUR
APOSOR6983-1G APOSOR6983-5G APOSOR6983-25G
2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde
Formula: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Pto. de fusión: 280 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216531
Núm. CAS: 212755-80-1