3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Pyridineacrylic Acid, 3-(Pyridin-4-yl)acrylic acid
OR6984-25G OR6984-5G OR6984-1G
APOSOR6984-25GEA 94.4 EUR
APOSOR6984-25G APOSOR6984-5G APOSOR6984-1G
3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Formula: C₈H₇NO₂
Pto. de fusión: 296 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040746
Núm. CAS: 5337-79-1