2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(1,3-Dioxoprop-2-yl)nicotinic acid
OR6985-1G OR6985-5G
APOSOR6985-1GEA 371 EUR
APOSOR6985-1G APOSOR6985-5G
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Hydroxycarbonyl-6-pyridyl)malondialdehyde
Formula: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Pto. de fusión: 275 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216532
Núm. CAS: 212755-81-2