5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6988-1G OR6988-25G
APOSOR6988-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6988-1G APOSOR6988-25G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₅BrN₂O₂S
MW: 249,0851 g/mol
Pto. de fusión: 158…162 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238866
Núm. CAS: 50593-92-5