Ácido 2-hidroxi-p-toluico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6995-100G OR6995-1KG OR6995-500G
APOSOR6995-100GEA 36.4 EUR
APOSOR6995-100G APOSOR6995-1KG APOSOR6995-500G
Ácido 2-hidroxi-p-toluico 99%
Ácido 2-hidroxi-p-toluico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. de fusión: 173…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002454
Núm. CAS: 50-85-1
EINECS: 200-068-3