Ácido 3-formil-fenil-borónico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6998-100G OR6998-25G
APOSOR6998-100GEA 0 EUR
APOSOR6998-100G APOSOR6998-25G
Ácido 3-formil-fenil-borónico
Ácido 3-formil-fenil-borónico
Formula: C₇H₇BO₃
Pto. de fusión: 109…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00161356
Núm. CAS: 87199-16-4
UN: 3261
ADR: 8,III