Ácido 4-formil-fenil-borónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
OR6999-100G OR6999-25G OR6999-5G
APOSOR6999-100GEA 109 EUR
APOSOR6999-100G APOSOR6999-25G APOSOR6999-5G
Ácido 4-formil-fenil-borónico
Ácido 4-formil-fenil-borónico
Formula: C₇H₇BO₃
Pto. de fusión: 237…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151823
Núm. CAS: 87199-17-5
EINECS: 438-670-5