2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7000-100G OR7000-25G
APOSOR7000-100GEA 328 EUR
APOSOR7000-100G APOSOR7000-25G
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one 98%
2H-1,4-Benzothiazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₇NOS
Pto. de fusión: 176…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006698
Núm. CAS: 5325-20-2
EINECS: 226-197-5