Thymoquinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70000-5G OR70000-1G
APOSOR70000-5GEA 0 EUR
APOSOR70000-5G APOSOR70000-1G
Thymoquinone
Thymoquinone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 230…232 °C
Pto. de fusión: 45…47 °C
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001602
Núm. CAS: 490-91-5
EINECS: 207-721-1