2,6-Dimetilbencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR70001-5G OR70001-1G
APOSOR70001-5GEA 128 EUR
APOSOR70001-5G APOSOR70001-1G
2,6-Dimetilbencilamina 98%
2,6-Dimetilbencilamina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 111…114 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 74788-82-2
UN: 2735
ADR: 8,II