6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
OR70013-5G OR70013-1G
APOSOR70013-5GEA 37.7 EUR
APOSOR70013-5G APOSOR70013-1G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184.2371 g/mol
Pto. Ebullición: 286 °C
Pto. de fusión: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059776
Núm. CAS: 4411-80-7