tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl benzyloxycarbamate, N-(Benzyloxy)carbamic Acid tert-Butyl Ester
OR70016-25G OR70016-5G OR70016-100G
APOSOR70016-25GEA 59.6 EUR
APOSOR70016-25G APOSOR70016-5G APOSOR70016-100G
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate 98%
tert-Butyl-N-(Benzyloxy)carbamate
Formula: C₁₂H₁₇NO₃
MW: 223,27 g/mol
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191873
Núm. CAS: 79722-21-7