5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
OR70028-1G OR70028-5G
APOSOR70028-1GEA 176 EUR
APOSOR70028-1G APOSOR70028-5G
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,034 g/mol
Pto. de fusión: 125…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999983
Núm. CAS: 192642-85-6