4-Cyano-1-butyne 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR70029-1G OR70029-5G OR70029-25G
APOSOR70029-1GEA 36.4 EUR
APOSOR70029-1G APOSOR70029-5G APOSOR70029-25G
4-Cyano-1-butyne 97%
4-Cyano-1-butyne
Formula: C₅H₅N
MW: 79,999 g/mol
Pto. Ebullición: 79 °C/35mmHg
Densidad: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041563
Núm. CAS: 19596-07-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR