1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7003-100G OR7003-25G OR7003-5G
APOSOR7003-100GEA 0 EUR
APOSOR7003-100G APOSOR7003-25G APOSOR7003-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094488
Núm. CAS: 123855-51-6