terc-Butanol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol terc-butílico, Trimetilcarbinol, 2-Metil-2-propanol
OR70032-1L OR70032-2.5L
APOSOR70032-1LEA 101 EUR
APOSOR70032-1L APOSOR70032-2.5L
terc-Butanol 99%
terc-Butanol
Formula: (CH₃)₃COH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 83 °C
Pto. de fusión: 23…26 °C
Densidad: 0.78 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004464
Núm. CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,01577