3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70036-1G OR70036-250MG
APOSOR70036-1GEA 256 EUR
APOSOR70036-1G APOSOR70036-250MG
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Formula: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263.14 g/mol
Pto. de fusión: 73…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079720
Núm. CAS: 74447-73-7