3-Amino-5-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Amino-3-picoline
OR7004-25G OR7004-5G OR7004-100G
APOSOR7004-25GEA 135 EUR
APOSOR7004-25G APOSOR7004-5G APOSOR7004-100G
3-Amino-5-methylpyridine
3-Amino-5-methylpyridine
Formula: C6H8N2
MW: 108,1411 g/mol
Pto. Ebullición: 155 °C/21mmHg
Pto. de fusión: 59…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112508
Núm. CAS: 3430-19-1