2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
OR70044-1G OR70044-5G
APOSOR70044-1GEA 174 EUR
APOSOR70044-1G APOSOR70044-5G
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Pto. de fusión: 156…160 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11554177
Núm. CAS: 115363-11-6