Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR70045-1G OR70045-250MG
APOSOR70045-1GEA 0 EUR
APOSOR70045-1G APOSOR70045-250MG
Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Ethyl-2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056935
Núm. CAS: 27512-72-7
UN: 3261
ADR: 8,III