Tetrahydropyran-3-methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran, (Tetrahydropyran-3-yl)methanol
OR70047-10G OR70047-1G OR70047-5G
APOSOR70047-10GEA 0 EUR
APOSOR70047-10G APOSOR70047-1G APOSOR70047-5G
Tetrahydropyran-3-methanol
Tetrahydropyran-3-methanol
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,1583 g/mol
Pto. Ebullición: 81 °C/4mmHg
Densidad: 1,0553 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235011
Núm. CAS: 14774-36-8