3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR70048-1G OR70048-5G
APOSOR70048-1GEA 261 EUR
APOSOR70048-1G APOSOR70048-5G
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Formula: C₆H₁₁BrO
Pto. Ebullición: 63…65 °C/5mmHg
Densidad: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235012
Núm. CAS: 116131-44-3
UN: 3265
ADR: 8,III