4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7005-1G OR7005-5G
APOSOR7005-1GEA 49.3 EUR
APOSOR7005-1G APOSOR7005-5G
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Phenylethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₅H₁₆BNO₃
Pto. de fusión: 195…198 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027209
Núm. CAS: 330793-46-9