Isocianato de 2-cloro-5-metilfenilo, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR70050-100G
OR70050-25G
OR70050-5G
APOSOR70050-100GEA
557
EUR
APOSOR70050-100G
APOSOR70050-25G
APOSOR70050-5G
Isocianato de 2-cloro-5-metilfenilo, grado técnico
Isocianato de 2-cloro-5-metilfenilo
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula:
C₈H₆ClNO MW: 167.59 g/mol Pto. de fusión: 39…42 °C Pto. de inflamación: 104 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01863693 Núm. CAS: 40398-03-6 |