1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70051-1G OR70051-5G
APOSOR70051-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70051-1G APOSOR70051-5G
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Formula: C₁₆H₁₁Br
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369916
Núm. CAS: 204530-94-9