4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-4'-methyl-1,1'-biphenyl
OR70052-1G
OR70052-250MG
OR70052-5G
APOSOR70052-1GEA
29
EUR
APOSOR70052-1G
APOSOR70052-250MG
APOSOR70052-5G
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
4-Bromo-4'-methylbiphenyl
Formula:
C₁₃H₁₁Br MW: 247.14 g/mol Pto. de fusión: 136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00466236 Núm. CAS: 50670-49-0 |