2-Bromo-3-nitrophenol 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70053-1G OR70053-25G OR70053-5G
APOSOR70053-1GEA 45.1 EUR
APOSOR70053-1G APOSOR70053-25G APOSOR70053-5G
2-Bromo-3-nitrophenol 97+%
2-Bromo-3-nitrophenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08704555
Núm. CAS: 101935-40-4