2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol
OR70054-100G OR70054-25G OR70054-500G
APOSOR70054-100GEA 43.5 EUR
APOSOR70054-100G APOSOR70054-25G APOSOR70054-500G
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Formula: C₇H₁₅NO₃
MW: 161,20 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C/0,22mmHg
Densidad: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056657
Núm. CAS: 26690-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III