2-Iodobifenilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Iodo-1,1'-biphenyl
OR70057-100G OR70057-25G OR70057-5G
APOSOR70057-100GEA 366 EUR
APOSOR70057-100G APOSOR70057-25G APOSOR70057-5G
2-Iodobifenilo 95%
2-Iodobifenilo
Formula: C₁₂H₉I
Pto. Ebullición: 300 °C
Densidad: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039396
Núm. CAS: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3