4-Bromobenzaldehído dimetilacetal
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene, 4-Bromo-α,α-dimethoxytoluene
OR70059-100G
OR70059-25G
APOSOR70059-100GEA
127
EUR
APOSOR70059-100G
APOSOR70059-25G
4-Bromobenzaldehído dimetilacetal
4-Bromobenzaldehído dimetilacetal
Formula:
C₉H₁₁BrO₂ MW: 231.09 g/mol Pto. Ebullición: 254 °C Densidad: 1.383 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01320499 Núm. CAS: 24856-58-4 |