Ácido 5-bromo-2-metoxicinámico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7006-5G OR7006-1G OR7006-10G
APOSOR7006-5GEA 43.5 EUR
APOSOR7006-5G APOSOR7006-1G APOSOR7006-10G
Ácido 5-bromo-2-metoxicinámico 97%
Ácido 5-bromo-2-metoxicinámico
Formula: C₁₀H₉BrO₃
MW: 257,08 g/mol
Pto. de fusión: 224…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017596
Núm. CAS: 40803-53-0