2-Pentynoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70066-1G OR70066-25G OR70066-5G
APOSOR70066-1GEA 79.9 EUR
APOSOR70066-1G APOSOR70066-25G APOSOR70066-5G
2-Pentynoic acid 97%
2-Pentynoic acid
Formula: C₅H₆O₂
Pto. de fusión: 47…53 °C
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014370
Núm. CAS: 5963-77-9