2,5-Dibromo-p-xileno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
OR70071-500G OR70071-100G OR70071-25G
APOSOR70071-500GEA 214 EUR
APOSOR70071-500G APOSOR70071-100G APOSOR70071-25G
2,5-Dibromo-p-xileno 95%
2,5-Dibromo-p-xileno
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Pto. Ebullición: 261 °C
Pto. de fusión: 72…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000091
Núm. CAS: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS III