5-Cloro-m-anísaldehído 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70077-10G OR70077-1G OR70077-5G OR70077-25G
APOSOR70077-10GEA 248 EUR
APOSOR70077-10G APOSOR70077-1G APOSOR70077-5G APOSOR70077-25G
5-Cloro-m-anísaldehído 95+%
5-Cloro-m-anísaldehído
Formula: C₈H₇ClO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08234653
Núm. CAS: 164650-68-4